Läs mer
Pantoprazole Dimer (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pantoprazole Dimer |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H28F4N6O8S2/c1-45-23-5-7-37-21(27(23)47-3)13-51(43)31-39-17-9-15(25(49-29(33)34)11-19(17)41-31)16-10-18-20(12-26(16)50-30(35)36)42-32(40-18)52(44)14-22-28(48-4)24(46-2)6-8-38-22/h5-12,29-30H,13-14H2,1-4H3,(H,39,41)(H,40,42) |
| Formel vikt | 764.1346 |