Läs mer
Pantoprazol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319829
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30319829 50 mg
1 options
Produktkod. 30319829 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC15845055
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pantoprazole
CAS 102625-70-7
Analyt- eller komponentnamn Pantoprazole
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C16 H15 F2 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym (±)-Pantoprazole, 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (9CI), 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (±)-Pantoprazole, 2-[[(3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-difluoromethoxy-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Altopan, BY 1023, Pantocid, Pantopan, Pantoprazole, Pantozol, Protium, Protium (pharmaceutical), SKF 96022, Zovanta
InChI formel InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
LEDER COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
IUPAC-namn 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxypyridin-2-yl)metylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 383.37
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 383,0751 g/mol