Läs mer
Pantoprazol N-oxid, Mikromol™
Produktkod. 17912906
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17912906 100 mg
1 options
Produktkod. 17912906 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0099.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pantoprazol N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pantoprazole N-Oxide
CAS 953787-60-5
Analyt- eller komponentnamn Pantoprazole N-Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H15 F2 N3 O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Pantoprazole N-Oxide, 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-1-oxido-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole
InChI formel InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-21(22)12(14(13)25-2)8-27(23)16-19-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20)
LEDER COc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
IUPAC-namn 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxi-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)metylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 399.37
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 399,07 g/mol