Läs mer
Pantoprazol N-oxid, TRC
Produktkod. 30133077
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133077 50 mg
30005169 25 mg
17955015 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133077 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP18301050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 953787-60-5
Molekylformel C16 H15 F2 N3 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 399.37
Synonym Pantoprazole N-Oxide, 6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-1-oxido-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole
IUPAC-namn 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxi-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)metylsulfinyl]-1H-benzimidazol
LEDER COc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pantoprazole N-Oxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-21(22)12(14(13)25-2)8-27(23)16-19-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20)
Formel vikt 399.07
Procent renhet >95%