missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pantoprazole sodium hydrate, MedChemExpress

Produktkod. 16467346
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16467346 100 mg
16421876 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16467346 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17507B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Pantoprazole sodium hydrate (BY10232 sodium hydrate) is an orally active and potent proton pump inhibitor (PPI).

Pantoprazole sodium hydrate, a substituted benzimidazole, is a potent H+/K+-ATPase inhibitor with an IC50 of 6.8 μM. Pantoprazole sodium hydrate improves pH stability and has anti-secretory, anti-ulcer activities. Pantoprazole sodium hydrate significantly increased tumor growth delay combined with Doxorubicin (HY-15142).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pantoprazole sodium hydrate
CAS 164579-32-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H17F2N3NaO5.5S
Kvantitet 100 mg
Synonym BY1023 sodium hydrateSKF96022 sodium hydrate
Löslighetsinformation H2O : 250 mg/mL (578.21 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (231.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=NC2=CC=C(OC(F)F)C=C2N1[Na])CC3=NC=CC(OC)=C3OC.[1.5H2O]
Molekylvikt (g/mol) 432.37
Formel vikt 432.37
Procent renhet 99.85%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.