Läs mer
Pantoprazolnatrium, Mikromol™
Produktkod. 17911676
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17911676 100 mg
1 options
Produktkod. 17911676 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0099.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pantoprazolnatrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pantoprazole sodium
CAS 138786-67-1
Analyt- eller komponentnamn Pantoprazole sodium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pantoprazole Sodium, 5-Difluoromethoxy-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Controloc, Pantoloc, Pantoprazole sodium, Pantoprazole sodium salt, Protonix, Zurcal
InChI formel InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1
LEDER [Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
IUPAC-namn natrium; 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxypyridin-2-yl)metylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
Molekylvikt (g/mol) 405.35
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 405,0571 g/mol