Läs mer
Pantoprazol natriumsalt, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pantoprazole sodium |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1 |
| Formel vikt | 405.0571 |