Learn More
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Antibody (11-2-C9) - BSA Free, R&D Systems™
Product Code. 18604977 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.025 mL
0.1 mL
Unit Size:
0.03mL
0.1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18604977 0.1 mL 0.1mL
18697917 0.025 mL 0.03mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604977 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP250156
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone 11-2-C9
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Functional
Formulation PBS
Host Species Mouse
Immunogen Gradient-purified RSF-44 virus (subgroup A) UV inactivated for 20 minutes at 20C
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Virology Bacteria and Parasites
Primary or Secondary Primary
Target Species Virus
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.