missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pantoprazole Sulfide-D7 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pantoprazole Sulfide-D7 (Major) |
| CAS | 1189977-42-1 |
| Molekylformel | C16 D8 H7 F2 N3 O3 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Pantoprazole Thioether-D6, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole-D6 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F2N3O3S/c1-22-13-5-6-19-12(14(13)23-2)8-25-16-20-10-4-3-9(24-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)/i1D3,2D,5D,6D,8D2 |
| LEDER | [2H]COc1c(OC([2H])([2H])[2H])c([2H])c([2H])nc1C([2H])([2H])Sc2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2 |
| IUPAC-namn | 2-[dideuterio-[5,6-dideuterio-3-(deuteriomethoxy)-4-(trideuteriomethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulfanyl-5-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.42 |
| Formel vikt | 375.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?