Läs mer
Pantoprazole Sulfide N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pantoprazole Sulfide N-Oxide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F2N3O4S/c1-23-13-5-6-21(22)12(14(13)24-2)8-26-16-19-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)20-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,19,20) |
| Formel vikt | 383.0751 |