Läs mer
Pantoprazole Sulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Difluoromethoxy)-2-([(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphanyl)-1H-benzimidazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F2N3O3S/c1-22-13-5-6-19-12(14(13)23-2)8-25-16-20-10-4-3-9(24-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21) |
| Formel vikt | 367.0802 |
| Procent renhet | >95% |