Läs mer
Pantoprazol Sulfon, TRC
Produktkod. 30006943
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006943 100 mg
30004366 25 mg
30004963 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006943 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP183016100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127780-16-9
Molekylformel C16 H15 F2 N3 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 399.37
Synonym 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. A (EP), Pantoprazole Sulphone
IUPAC-namn 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxypyridin-2-yl)metylsulfonyl]-1H-benzimidazol
LEDER COc1ccnc(CS(=O)(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pantoprazole Sulfone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-19-12(14(13)25-2)8-27(22,23)16-20-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
Formel vikt 399.07
Procent renhet >95%