Läs mer
Pantothenic Acid-13C3,15N Hemicalcium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Pantothenic acid-13C3,15N hemicalcium salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1/i2*3+1,4+1,6+1,10+1; |
| Formel vikt | 484.1825 |
| Procent renhet | >95% |