Läs mer
(+)-Pantothenic Acid Calcium Salt, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10467070 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10467070 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10467070 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/0295/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 190°C
CAS 137-08-6
Färg White
pH 6.8 to 8.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel C18H32CaN2O10
MDL-nummer MFCD00002766
Synonym calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
InChI-nyckel FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
LEDER [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
IUPAC-namn calcium;3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 476.54
PubChem CID 131847364
Formel vikt 476.52g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Densitet Vapor Density: 16.4