missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pantothenic Acid (Technical Grade, Contains Lactone), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Pantothenic acid |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO5/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13)/t7-/m0/s1 |
| Formel vikt | 219.1107 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?