Läs mer
MedChemExpress Papain
Produktkod. 16489206
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16489206 100 mg
1 options
Produktkod. 16489206 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1645
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
MedChemExpress Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family, which is used in food, pharmaceutical, textile, and cosmetic industries.
Specifikationer
CAS 9001-73-4
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Produkttyp Natural Products
Kvantitet 100 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (Need ultrasonic)