Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Papain, Carica Papaya Latex
Produktkod. 15404369
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404369 25 mg 25mg
15414369 100 mg 100mg
15494359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15404369 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61875.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1122.00 SEK
    901.65 SEK / 25mg
    Save 220.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
En cysteinproteas; bryter ner den intercellulära matrisen i brosk | CAS: 9001-73-423 kd g/mol
Papain, från papayalatex, har använts för att smälta glatta muskelceller i halspulsådern. Papain används för att dissekera lösningar. Det används för att producera Fab-fragment av antikroppar. Det används för celldissociation eftersom det har visat sig vara mer effektivt och mindre skadligt med vissa vävnader.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9001-73-4
Synonym EC 3.4.22.2
Specifikationer
För användning med (applikation) Ett cysteinproteas; bryter ner intercellulär matrix av brosk
Molekylvikt (g/mol) 23 kd
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Form Lyofiliserat pulver, 23 kDa
Kvantitet 25 mg
Produkttyp Proteas
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Papain, Carica Papaya Latex
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Papain
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.