Läs mer
Papain (teknisk grad), TRC
Produktkod. 30007416
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30007416 100 mg
1 options
Produktkod. 30007416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP190450100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Papain
CAS 9001-73-4
Molekylformel C9H14N4O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Adolph's Meat Tenderizer, Arbuz, Caroid, Collupulin, Collupulin L, Cristalase;
InChI formel InChI=1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
LEDER O=C(CCC(NC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O)OCC1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 226.23