Läs mer
Epredia™ Papanicolaou OG-6 och modifierade OG-fläckar
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gal.
Typ:
OG-6 Papanicolaou-fläck
Förpackningsstorlek:
3.79 L
Beskrivning
- OG-6 färgar de keratiniserade områdena i cellen
- Modified OG är en Gill-modifiering som minimerar nederbörd och minskar färgningstiden
- Använd OG-6 med EA-36 eller EA-50 när du färgar gynekologiska prover
- Använd modifierad OG med EA-65 för färgning av icke-gynekologiska prover
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | OG-6 Papanicolaou-fläck |
| Kvantitet | 1 gal. |