Läs mer
Papaveraldine, TRC
Produktkod. 30003839
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003839 1 g
30008823 100 mg
30011477 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP1904001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 522-57-6
Molekylformel C20 H19 N O5
Molekylvikt (g/mol) 353.3
Synonym NSC 94266, Papaveraldin, 6,7-Dimethoxy-1-veratroylisoquinoline;
IUPAC-namn (6,7-dimetoxisinolin-1-yl)-(3,4-dimetoxifenyl)metanon
LEDER COc1ccc(cc1OC)C(=O)c2nccc3cc(OC)c(OC)cc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Papaveraldine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H19NO5/c1-23-15-6-5-13(10-16(15)24-2)20(22)19-14-11-18(26-4)17(25-3)9-12(14)7-8-21-19/h5-11H,1-4H3
Formel vikt 353.3686