Läs mer
Papaverin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Papaverine |
| CAS | 58-74-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Papaverine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H21 N O4 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3 |
| LEDER | COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC |
| IUPAC-namn | 1-[(3,4-metoxifyrenyl)metyl]-6,7-dioxisiisokinolin |
| Visa mer |