Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Papaverine hydrochloride |
| Smältpunkt | 226,0 °C |
| Färg | Vit till Beige |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 21, 222 |
| Merck Index | 15, 7122 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: fritt löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och kloroform, praktiskt taget olösliga i eter |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Papaverine hydrochloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Contain: Papaverine hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.