Läs mer
Papaverinhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30463873
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463873 10 mg
1 options
Produktkod. 30463873 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1225.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Papaverine Hydrochloride
CAS 61-25-6
Analyt- eller komponentnamn Papaverine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H21 N O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Papaverine hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-veratryl-, hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, 6,7,3',4'-Tetramethoxy-1-benzylisoquinoline hydrochloride, 6,7-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)isoquinoline hydrochloride, 6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride, Artegodan, Cardiospan, Cardoverina, Cepaverin, Cerebid, Cerespan, Dispamil, Drapavel, Dynovas, Myobid, Optenyl, Pameion, Panergon, Papavarine chlorhydrate, Papaverinium chloride, Papaversan, Paptial TR, Pavabid, Pavacap, Pavacen, Pavadel, Pavagen, Pavakey, Pavased, Paveron, Ro-Papav, Spasmo Nit, Therapav, Vasal, Vasorin, Vasospan, Noscapine Hydrochloride Hydrate Impurity A as Hydrochloride, Noscapine Impurity A as Hydrochloride, Noscapine Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
IUPAC-namn 1-[(3,4-dimetoxifenyl)metyl]-6,7-dimetoxisokininolin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 375.85
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 375,1237 g/mol