Läs mer
Papaverine, TRC
Produktkod. 30135424
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135424 500 mg
17921945 100 mg
17900595 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135424 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP190503500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-74-2
Molekylformel C20 H21 N O4
Molekylvikt (g/mol) 339.38
Synonym Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-, Isoquinoline, 6,7-dimethoxy-1-veratryl- (8CI), 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinoline, 6,7-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxybenzyl)isoquinoline, 6,7-Dimethoxy-1-veratrylisoquinoline, NSC 136630, Papaverin, Papaverine
IUPAC-namn 1-[(3,4-metoxifyrenyl)metyl]-6,7-dioxisiisokinolin
LEDER COc1ccc(Cc2nccc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Papaverine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3
Formel vikt 339.1471
Procent renhet >95%