Läs mer
Papaveroxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Papaveroxine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO7/c1-23-8-7-12-9-16-21(30-11-29-16)22(28-4)17(12)18(23)19(25)13-5-6-15(26-2)20(27-3)14(13)10-24/h5-6,9-10,18-19,25H,7-8,11H2,1-4H3/t18-,19+/m1/s1 |
| Formel vikt | 415.1631 |