Läs mer
Benchmark Scientific™ Papper för BioClave Autoclave Printer
Produktkod. 17944422
Change view
För användning med (utrustning):
BioClave Autoklav skrivare
Produktkod. För användning med (utrustning)
17944422 BioClave Autoklav skrivare
1 options
Produktkod. 17944422 Leverantör Benchmark Scientific™ Leverantörsnummer B4000PA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00 SEK
    460.67 SEK / Paket med 3
    Save 131.33 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Ersättningspapper för BioClave Autoclave skrivaren. Tre 50 fots rullar.
  • Ersättningspapper för BioClave Printer
  • 3 rullar, 50 fot vardera
Specifikationer
För användning med (applikation) Ersättande skrivarpapper
För användning med (utrustning) BioClave Autoklav skrivare
Modell BioClave
Produkttyp Skrivarpapper
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Vikt (metrisk) 0.23 kg