Läs mer
HALYARD™ Pappersfilm-steriliseringsrullar
Produktkod. 30274771 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
30274771 150 mm
30274666 100 mm
30274710 200 mm
18898450 250 mm
30274769 75 mm
18808460 300 mm
30274701 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30274771 Leverantör HALYARD™ Leverantörsnummer 48522
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Pappersfilm-steriliseringsrullar möjliggör skapandet av högpresterande och hållbara sterila barriärsystem av precis den längd du behöver.
  • Platta rullar (kilade versioner finns tillgängliga på begäran)
  • Klipp till önskad längd och värmeförsegla botten för att skapa påsar med precis rätt mått
  • Tillverkad av premium nyfiberpapper 68g/m2 och flerskikts gröntonad transparent film
  • Trippel värmetätade rälstätningar på båda sidor
  • Exceptionell ren flagningsprestanda och hög tätningsstyrka
  • CE-märkning enligt Medical Device Regulation (EU) 2017/745, klass I
  • Uppfyller EN ISO 11607-1 och EN 868-5
  • Steriliseringsindikatorer för ånga (grön till lila) och etylenoxid (gul till brun), i enlighet med EN ISO 11140-1
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Förordning om medicintekniska produkter (EU) 2017/745, klass I; EN ISO 11607; EN 868-5; EN ISO 11140-1
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Grön nyans
Disponibel För engångsbruk
Material Medicinskt kvalitetspapper, polyester/polypropenfilm
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Tätningstemperaturområde 160 °C till 190 °C
Steriliseringsmetod Ånga, ETO
Längd (engelska) 200m
Bredd (engelska) 150 mm
Produkttyp Steriliseringsrulle
Längd (metrisk) 200m
Bredd (metrisk) 150 mm