Läs mer
Macherey-Nagel™ Paper Indicator Litmus Red pH 5.0-8.0
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
5 till 8
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Paper indicator litmus red pH 5.0-8.0 book 100 pcs 10 mm x 75 mm
- pH Paper indicator
- litmus red
- pH 5.0-8.0
- 100 pcs per book
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 5 till 8 |
| Formatera | papper |
| Typ | pH Indicator Stick |