Läs mer
Brady™ Pappersetiketter för J2000-skrivare
Beskrivning
- För användning med BradyJet J2000 färgetikettskrivare
- Etiketten är en ekonomisk lösning för allmän märkning med begränsad livslängd
- Kan användas för att identifiera förpackningar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Rulla |
| Material | papper |
| Utskrivbara sidor | Främre |
| Tryckteknik | Bläckstråle |
| Produkttyp | Säkerhetsetikett |
| Visa mer |