Läs mer
Brady™ Pappersetiketter för J2000-skrivare
Produktkod. 17190451
Längd (metrisk):
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
22,86 mm
25,4 mm
31,75 mm
50,8 mm
101,6 mm
127 mm
152,4 mm
Bredd (metrisk):
22,86 mm
25,40 mm
33,02 mm
40,39 mm
50,80 mm
63,50 mm
69,85 mm
76,20 mm
101,60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1050
Paket med 1600
Paket med 280
Paket med 550
Produktkod. 17190451
Brand: Brady™ 151124
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pappersetikettmaterialet B-2550 är tillgängligt för fullfärgsutskrift på begäran i dina lokaler med BradyJet J2000 färgetikettskrivare.
  • För användning med BradyJet J2000 färgetikettskrivare
  • Etiketten är en ekonomisk lösning för allmän märkning med begränsad livslängd
  • Kan användas för att identifiera förpackningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material papper
Utskrivbara sidor Främre
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Component and equipment labelling, Facility identification, General identification
För användning med (utrustning) BradyJet J2000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 1900 Labels/Bag
Kvantitet 1900 Etiketter/Rull
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +60 °C
Tjocklek (engelska) 0,0069 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.175 mm
Mått (LxB) 12.70 x 50.8 mm
Längd (engelska) 0,5 tum
Längd (metrisk) 12,7 mm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50,80 mm
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (metrisk) 12.70 mm
Vikt (metrisk) 878 g
Alternativt artikelnummer J20-53-2550