Läs mer
Paper Phenolphtalein EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12980484 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12980484 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 12980484 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3265.00 SEK
    2539.11 SEK / 50ml
    Save 725.89 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Analyt- eller komponentnamn Paper Phenolphtalein
Kvantitet 50 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenolphthalein paper. European Pharmacopoeia Ref: 1063704 (RP 151)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .