Läs mer
Pappersstärkelsejodid EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12960544 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12960544 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 12960544 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 208 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 SEK
    973.31 SEK / 50ml
    Save 396.69 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Analyt- eller komponentnamn Paper Starch iodide
Kvantitet 50 mL