Läs mer
Brady™ 25 mm små termiska överföringsetiketter för papper
Produktkod. 11528754 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11528754 Vitt Varje
1 options
Produktkod. 11528754 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 236712
I lager
Utskrivbara pappersetiketter för termotransferskrivare.
  • Utskrivbara pappersetiketter för termotransferskrivare.
Specifikationer
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Material papper
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
För användning med (applikation) Lagermärkning
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, THT 76 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 13620 Etiketter/Låda
Kvantitet 13,620 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +50 °C
Tjocklek (engelska) 0,0032 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.081 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 34.93 mm
Mått (L x B) 31.75 x 57.15 mm
Längd (engelska) 1,25 tum.
Längd (metrisk) 31.75 mm
Bredd (engelska) 2,25 tum.
Bredd (metrisk) 57.15 mm
Bredd (metrisk) tejp 59.94 mm