Beskrivning
- Idealisk för användning i allmänna märknings- och streckkodsapplikationer där etiketten behöver tas bort eller flyttas.
- Designad för att kunna tas bort efter 30 dagar från kartong, rostfritt stål, glas och polypropen vid användning under omgivande förhållanden.
- RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC.
- Ett band krävs för att skriva ut detta material.
- Använd artikelnummer IP-R6100 för BradyPrinter i5100 eller BRADY IP™ Serie etikettskrivare; använd R6100 för en annan skrivare.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC |
| Typ av lim | Akryl, Avtagbar |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Visa | Blank |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Stansad |
| Material | papper |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |