Läs mer
Paper Titan Yellow EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12990554 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
6 Pk.
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12990554 6 Pk. 50ml
1 options
Produktkod. 12990554 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 221 050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3265.00 SEK
    2539.11 SEK / Paket med 50
    Save 725.89 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Analyt- eller komponentnamn Paper Titan Yellow
Kvantitet 6 Pk.