Beskrivning
- Avoid streaky surfaces and lint deposits when cleaning glass with our Tork Wiping Paper.
- Save time when refilling dispensers, thanks to this high-capacity roll that lasts longer.
- Effectively tackle light wiping tasks and hand wiping with this multipurpose design.
- Boost efficiency - use with our Tork Floor or Wall Stand Dispensers for easy one-handed use.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Wiping Paper |
| Längd (engelska) | 1093.61 yd. |
| Längd (metrisk) | 1000 m |
| Bredd (engelska) | 9.65 in. |
| Bredd (metrisk) | 24.5 cm |
| Material | Paper |
| Certifikat och efterlevnad | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 |
| Färg | Vitt |
| Förpackningsmängd | 1 Ea. |
| Lager | 1-ply |
| Visa mer |