Läs mer
Sartorius™ Kvalitets LabSorb polyetenbestrukna papper
Handla allt Sartorius Produkter
:
Papper
Beskrivning
- Ytskyddspapper
- Med cellulosasidan uppåt absorberar papperet vätskor som stoppas av polyetenskiktet som förhindrar att tränga igenom
- Med polyetensidan uppåt, användbar för återvinning av värdefulla eller giftiga vätskor
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |