missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
PAPOLG Polyclonal antibody specifically detects PAPOLG in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot,KnockDown
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | PAPOLG |
| Användningsområden | Immunoprecipitation, Western Blot, KnockDown |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | FITC |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | EC 2.7.7.19, FLJ11805, FLJ12972, FLJ13482, FLJ14187, MGC133307, MGC133308, neo-PAP, Neo-poly(A) polymerase, nuclear poly(A) polymerase gamma, PAP2, PAPG, PAP-gamma, poly(A) polymerase gamma, Polynucleotide adenylyltransferase gamma, SRP RNA 3' adenylating enzyme/pap2, SRP RNA 3'-adenylating enzyme |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | maps to a region between residue 625 and 675 of human poly(A) polymerase gamma using the numbering given in entry NP_075045.2 |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?