Läs mer
GVS PAPR högeffektivt (HE) filter
Beskrivning
De PX5™ P3-partikelfilter skyddar användaren i en rad miljöer från industriell till medicinsk.
- Lätt, kompakt och lätt att byta ut.
- Kan filtrera 99,97 % av partiklarna ner till 0,03 mikron
- Certifierad enligt EN 12941 1998 +A2:2008
- Inkluderar: PX5™ P3 Partikelfilter
Specifikationer
Specifikationer
| Patrontyp | P3 |
| Färg | Grå |
| Material | Plast |
| Produkttyp | Kassett |
| Storlek | One Size |