Läs mer
Paprotrain, MedChemExpress
Beskrivning
Paprotrain is a cell-permeable inhibitor of the kinesin MKLP-2, inhibits the ATPase activity of MKLP-2 with an IC50 of 1.35 μM and a Ki of 3.36 μM and shows a moderate inhibition activity on DYRK1A with an IC50 of 5.5 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paprotrain |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 57046-73-8 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H11N3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (407.70 mM) |
| LEDER | N#C/C(C1=CNC2=CC=CC=C21)=C\C3=CN=CC=C3 |
| Visa mer |