Läs mer
Paquinimod, MedChemExpress
Produktkod. 16483018
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16483018 10 mg -
16464326 100 mg 100mg
16459586 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16483018 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100442
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Paquinimod (ABR 25757) is a specific inhibitor of S100A8/S100A9. Paquinimod rescues the pneumonia with substantial reduction of viral loads in SARS-CoV-2-infected mice.
Paquinimod (ABR 25757) is a specific inhibitor of S100A8/S100A9. Paquinimod rescues the pneumonia with substantial reduction of viral loads in SARS-CoV-2-infected mice.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paquinimod
Fysisk form Solid
CAS 248282-01-1
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22N2O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym ABR 25757
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (356.72 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER O=C(C1=C(O)C2=C(C=CC=C2CC)N(C)C1=O)N(CC)C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 350.41
Formel vikt 350.41
Procent renhet 98.0%