missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress PAR-4 Agonist Peptide, amide TFA

Produktkod. 16492869
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492869 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16492869 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1309A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress PAR-4 Agonist Peptide, amide TFA (PAR-4-AP TFA; AY-NH2 TFA) is a proteinase-activated receptor-4 (PAR-4) agonist, which has no effect on either PAR-1 or PAR-2 and whose effects are blocked by a PAR-4 antagonist.

Specifikationer

Renhet 99.93%
CAS 1228078-65-6
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvikt (g/mol) 794.82 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 250 mg/mL (314.54 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (125.81 mM∣Need ultrasonic)
Synonym PAR-4-AP TFA∣AY-NH2 TFA
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.