missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress PAR-4 Agonist Peptide, amide
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 352017-71-1 |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 680.79 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | PAR-4-AP∣ AY-NH2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?