Läs mer
MedChemExpress PAR-4 Agonist Peptide, amide
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 352017-71-1 |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 680.79 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | PAR-4-AP∣ AY-NH2 |