Läs mer
para-Cypermethrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | para-Cypermethrin |
| Analyt- eller komponentnamn | para-Cypermethrin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-8-10-16(11-9-14)27-15-6-4-3-5-7-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 415.0742 |