Läs mer
Para-Naphthol Duloxetine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NOS/c1-19-11-10-16(18-7-4-12-21-18)14-8-9-17(20)15-6-3-2-5-13(14)15/h2-9,12,16,19-20H,10-11H2,1H3 |
| Formel vikt | 297.1187 |