Läs mer
Para Red, TRC
Produktkod. 30004587
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004587 10 g
17900465 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30004587 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP19197510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6410-10-2
Molekylformel C16 H11 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 293.28
Synonym 2-Naphthalenol, 1-[2-(4-nitrophenyl)diazenyl]- (ACI), 1-[2-(4-Nitrophenyl)diazenyl]-2-naphthalenol (ACI), 2-Naphthalenol, 1-[(4-nitrophenyl)azo]- (9CI), 2-Naphthol, 1-(p-nitrophenylazo)- (6CI), C.I. Pigment Red 1 (7CI, 8CI), 1-(2-Hydroxynaphthyl)-4'-nitroazobenzene, 1-[(4-Nitrophenyl)azo]-2-naphthol, 1-[(p-Nitrophenyl)azo]-2-naphthol, C.I. 12070, C.P. Britelite Toner RP 9, C.P. Para Toner Light RP 2, Carnelio Para Red BS, Carnelio Para Red YS, Conc. Para Red, Conc. Para Red YS, Dainichi Para Red Toner, Duplex Para Red XD 20-2900, Eljon Para Red, Federal Red, Isol Para Red B, Kromon Para Red BS, Kromon Para Red YS, Label Red, Lacal Red GN, Lake Red 2R, Lake Red PN, Lutetia Red B, Lutetia Red N, Monolite Fast Red B, Monolite Fast Red BA, No. 7 Conc. Deep Red, NSC 210792, NSC 70812, p-Nitraniline red, Para Nitraniline Red, Para Red, Para Red B 20-2080, Para Red BS, Para Red Dark, Para Red Dark RA 1280, Para Red Light, Para Red Light 10333, Para Red Light RA 1210, Para Red Toner, Para Red Toner RPT 52, Para Red YS, Para Toner, Para Toner B, Para Toner D, Para Toner Dark 5065, Para Toner Deep A 1757, Para Toner Light A 4329, Para Toner Light RT 370, Para Toner Red, Para Toner Y 20-1150, Pigment Red 1, Pigment Red B, Pigment Red G, Pigment Red R, Pigment Red Zh, Printofix Red HN, Recolite Para Red B, Recolite Para Red G, Sanyo Signal Red Pure, Siloton Red B, Siloton Red G, Symuler Fast Para Red, Tertropigment Red PAB, Tolyl Red D, Tolyl Red LL, Tolyl Red M
IUPAC-namn 1-[(E)-(4-nitrofenyl)diazenyl]nafthalen-2-ol
LEDER Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material para Red
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C16H11N3O3/c20-15-10-5-11-3-1-2-4-14(11)16(15)18-17-12-6-8-13(9-7-12)19(21)22/h1-10,20H
Formel vikt 293.08