Läs mer
para-Topolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | para-Topolin |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N5O/c18-9-3-1-8(2-4-9)5-13-11-10-12(15-6-14-10)17-7-16-11/h1-4,6-7,18H,5H2,(H2,13,14,15,16,17) |
| Formel vikt | 241.0964 |