missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Parabanic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Parabanic Acid |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h(H2,4,5,6,7,8) |
| Formel vikt | 114.0065 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?