Läs mer
Paraben target analyte mix solution, Fluka™
Produktkod. 16242892 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
16242892 5 ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16242892 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer R11475ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
10 μg/mL in acetone, analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraben target analyte mix solution
Förpackning Glass Bottle
CAS 1416711-53-9, 67-64-1, 1581694-95-2
Färg Colorless
Smältpunkt -95°C (Data refer to the solvent.)
Kokpunkt 55°C to 57°C (1.013 hPa) (Data refer to the solvent.)
Kvantitet 5 ml
Kvalitet Analytical Standard